Documenti fondamentali
R2152
Sigma-Aldrich
Rap1A human
buffered aqueous glycerol solution, recombinant, expressed in E. coli, GST-tagged
Sinonimo/i:
Ras Related Protein 1A
Scegli un formato
25 μG
730,00 €
730,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 μG
730,00 €
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
730,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Ricombinante
expressed in E. coli
Livello qualitativo
Stato
buffered aqueous glycerol solution
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... RAP1A(5906)
Applicazioni
Can be used as a control in immunoblotting and in protein binding assays.
Azioni biochim/fisiol
A small Ras-like GTP-binding protein (21 kDa, native).
Rap1A, a small Ras-like GTP-binding protein (21 kDa, native), is a potential modulator of the Ras/Raf/MAP kinase intracellular signaling cascade.
Altre note
GST-tagged Rap1A fusion protein
Stato fisico
Supplied in 50 mM Tris, pH 7.5, containing 150 mM sodium chloride, 10 mM magnesium chloride, 1 mM DTT, and 10% glycerol.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Y Takai et al.
Physiological reviews, 81(1), 153-208 (2001-01-12)
Small GTP-binding proteins (G proteins) exist in eukaryotes from yeast to human and constitute a superfamily consisting of more than 100 members. This superfamily is structurally classified into at least five families: the Ras, Rho, Rab, Sar1/Arf, and Ran families.