Vai a
SML2109
ST034307
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
6-Chloro-2-(trichloromethyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 6-Chloro-2-(trichloromethyl)chromen-4-one
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
88,30 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
358,00 €
304,30 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H4Cl4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
297.95
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
88,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
faint green to dark gray
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
ClC(Cl)(Cl)C1=CC(C2=CC(Cl)=CC=C2O1)=O
InChI
1S/C10H4Cl4O2/c11-5-1-2-8-6(3-5)7(15)4-9(16-8)10(12,13)14/h1-4H
InChI key
NTDHYMSVCBGQJF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ST034307 is a selective inhibitor of adenylyl cyclase 1 (AC1) with analgesic activity. Adenylyl cyclase 1 has been shown to be a potential target for treating pain and reducing the dependency on opioids, but it has been difficult to inhibit AC1 selectively without also inhibiting other isoforms vital to physiological functions. ST034307 is selective for AC1 over all eight other adenylyl cyclase isoforms. It inhibited AC1 and reduced cAMP, while leaving AC8 unaffected and was shown to reduce pain in a mouse inflammatory pain model.
Selective inhibitor of adenylyl cyclase 1 (AC1) with analgesic activity
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)