SAB5600223
Anti-Dimethyl-Histone H3 (Lys4) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM135, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
H3K4me2, Histone H3 (di methyl K4)
Scegli un formato
335,00 €
Scegli un formato
About This Item
335,00 €
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RM135, monoclonal
recombinant monoclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
vertebrates
tecniche
ChIP: 2-5 μg/mL
ELISA: 0.2-1 μg/mL
immunocytochemistry: 1-2 μg/mL
multiplexing: 0.1-0.5 μg/mL
western blot: 0.02— 0.2 μg/mL
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
dimethylation (Lys4)
Informazioni sul gene
human ... H3C1(8350)
Specificità
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)