Documenti fondamentali
PZ0323
Sigma-Aldrich
PF-06767832
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1,5-Anhydro-2,3-dideoxy-3-[[[5-methyl-4-[[4-(4-thiazolyl)phenyl]methyl]-2-pyridinyl]carbonyl]amino]-L-threo-pentitol, N-((3R,4S)-3-Hydroxytetrahydro-2H-pyran-4-yl)-5-methyl-4-[4-(1,3-thiazol-4-yl)benzyl]pyridine-2-carboxamide, PF 6767832
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H23N3O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
409.50
Codice UNSPSC:
51111800
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 30 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CC1=CN=C(C(N[C@@H]2[C@@H](O)COCC2)=O)C=C1CC3=CC=C(C4=CSC=N4)C=C3
InChI
1S/C22H23N3O3S/c1-14-10-23-19(22(27)25-18-6-7-28-11-21(18)26)9-17(14)8-15-2-4-16(5-3-15)20-12-29-13-24-20/h2-5,9-10,12-13,18,21,26H,6-8,11H2,1H3,(H,25,27)/t18-,21-/m0/s1
VVZZHFMLRHJXTO-RXVVDRJESA-N
Azioni biochim/fisiol
PF-06767832 is a cell permeable, potent and selective M1 muscarinic acetylcholine receptor Positive Allosteric Modulator (PAM). Studies have shown that PF-06767832 potentiates the activity of acetylcholine (Ach) in vitro.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3