Documenti fondamentali
PZ0274
Sigma-Aldrich
PF-01247324
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
6-Amino-5-(2,3,5-trichlorophenyl)pyridine-2-carboxylic acid methylamide, 6-Amino-N-methyl-5-(2,3,5-trichlorophenyl)-2-Pyridinecarboxamide, N-Methyl-6-amino-5-(2,3,5-trichlorophenyl)pyridine-2-carboxamide, PF 01247324, PF-1247324
Scegli un formato
5 MG
112,00 €
25 MG
438,00 €
112,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
112,00 €
25 MG
438,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H10Cl3N3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
330.60
Codice UNSPSC:
41121801
NACRES:
NA.77
112,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Clc1c(cc(cc1c2c(nc(cc2)C(=O)NC)N)Cl)Cl
InChI
1S/C13H10Cl3N3O/c1-18-13(20)10-3-2-7(12(17)19-10)8-4-6(14)5-9(15)11(8)16/h2-5H,1H3,(H2,17,19)(H,18,20)
HPIUHDCRVYDAEJ-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
In humans, PF-01247324 [6-amino-5-(2, 3, 5-trichloro-phenyl)-pyridine-2-carboxylic acid methylamide] prevents native tetrodotoxin-resistant (TTX-R) currents in dorsal root ganglion (DRG) neurons.[1]
PF-01247324 is an orally bioavailable, selective and potent NaV1.8 channel blocker that inhibits that exhibits analgesic efficacy in rodent behavioral models of pain.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
PF-04856264 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1061
PF-04856264
A novel selective and orally bioavailable Nav1. 8 channel blocker, PF?01247324, attenuates nociception and sensory neuron excitability.
Payne CE, et al.
British Journal of Pharmacology, 172(10), 2654-2670 (2015)