Documenti fondamentali
PZ0223
Sigma-Aldrich
PF-04991532
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
6-[[(2S)-3-Cyclopentyl-1-oxo-2-[4-(trifluoromethyl)-1H-imidazol-1-yl]propyl]amino]-3-pyridinecarboxylic acid, PF 04991532
Scegli un formato
5 MG
96,90 €
25 MG
288,00 €
96,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
96,90 €
25 MG
288,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H19F3N4O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
396.36
Codice UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
96,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1nc[n](c1)[C@@H](CC3CCCC3)C(=O)Nc2ncc(cc2)C(=O)O
InChI
1S/C18H19F3N4O3/c19-18(20,21)14-9-25(10-23-14)13(7-11-3-1-2-4-11)16(26)24-15-6-5-12(8-22-15)17(27)28/h5-6,8-11,13H,1-4,7H2,(H,27,28)(H,22,24,26)/t13-/m0/s1
GKMLFBRLRVQVJO-ZDUSSCGKSA-N
Azioni biochim/fisiol
PF-04991532 is a potent and hepatoselective glucokinase activator that reduces mean daily glucose (MDG), fasting plasma glucose (FPG) and glucose excursion in humans.
PF-04991532 is a potent and hepatoselective glucokinase activator.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)