Z600199
Hellma® absorption cuvettes, Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 700 μL
Sinonimo/i:
Micro Volume Absorption Cuvettes
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
Suprasil® quartz
Descrizione
with 2 polished windows
Produttore/marchio commerciale
Hellma 104.002B-QS
Parametri
200-2,500 nm spectral range
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Alt. × largh. × prof.
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Volume della camera
700 μL
Cammino ottico
10 mm
Metodo di rivelazione
photometric
Note legali
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)