Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 184,00 € 156,40 € |
50 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 777,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H21N3O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
331.37
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
156,40 €
Prezzo di listino184,00 €Risparmia il 15%Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: soluble 15 mg/mL, clear
originator
GlaxoSmithKline
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CC1N(CC2=NCCN2)Cc3ccccc13
InChI
1S/C13H17N3.C4H4O4/c1-10-12-5-3-2-4-11(12)8-16(10)9-13-14-6-7-15-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-5,10H,6-9H2,1H3,(H,14,15);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
DDIQGSUEJOOQQQ-BTJKTKAUSA-N
Biochem/physiol Actions
BRL 44408 maleate is a selective α2A-adrenoceptor antagonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the α2-Adrenoceptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Legal Information
Sold under agreement from GlaxoSmithKline
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility H2O: soluble 15 mg/mL, clear | solubility DMSO: >10 mg/mL, H2O: >10 mg/mL | solubility H2O: >3 mg/mL, clear (warmed) | solubility - |
| color white to beige | color - | color white to dark brown | color - |
| originator GlaxoSmithKline | originator Servier | originator - | originator Watson |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?