Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 110,00 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 417,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H14N2O5
Peso molecolare:
338.31
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
110,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
light orange to dark orange
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
MONNA is a TMEM16A (ANO1) calcium-activated chloride channel blocker.
MONNA is a TMEM16A (ANO1) calcium-activated chloride channel blocker. MONNA blocks rhTMEM16A (ANO1) channel currents in HEK293 cells with and IC50 of 1.27 μM. The compound MONNA does not affect related human or mouse chloride channels bestrophin-1, CLC2 and CFTR at concentrations up to 10 μM.
MONNA (benzbromarone (Benzb) and N-((4-methoxy)-2-naphthyl)-5-nitroanthranilic acid) is a TMEM16A antagonists. It affects the liberation of sarcoplasmic reticulum (SR) calcium in human airway smooth muscle cells.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 25 mg/mL, clear |
| color light orange to dark orange | color white to beige | color white to beige | color light yellow to dark yellow |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?