P8953
Platelet-Derived Growth Factor from porcine platelets
PDGF, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
PDGF
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Porcine
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (SDS-PAGE and N-terminal analysis)
Forma fisica
lyophilized powder
Potenza
39.00 ng/mL EC50
Qualità
endotoxin tested
PM
glycoprotein 38 kDa
Confezionamento
pkg of 5 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
≤1 EU/μg
Colore
white
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
pig ... PDGFB(100626465)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articoli
Platelet-Derived Growth Factor is the principal mitogen found in mammalian serum and is released from platelets during clot formation.