P8538
Protein Kinase Cδ isozyme human
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
Ca2+-activated phospholipid-dependent serine-threonine kinase δ isozyme human, PKCδ human
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Livello qualitativo
Saggio
>95% (SDS-PAGE)
Stato
buffered aqueous glycerol solution
PM
74-79 kDa by SDS-PAGE
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... PRKCD(5580)
Azioni biochim/fisiol
Phosphorylation appears to be an important mechanism of regulation of all PKCs. PKC plays a role in the regulation of cell transformation, growth, differentiation, ruffling, vesicle trafficking, apoptosis and gene expression.
Definizione di unità
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?