P7903
Pipemidic acid
Sinonimo/i:
8-Ethyl-5,8-dihydro-5-oxo-2-(1-piperazinyl)pyrido(2,3-d)pyrimidine-6-carboxylic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modalità d’azione
DNA synthesis | interferes
cell wall synthesis | interferes
enzyme | inhibits
Stringa SMILE
CCN1C=C(C(O)=O)C(=O)c2cnc(nc12)N3CCNCC3
InChI
1S/C14H17N5O3/c1-2-18-8-10(13(21)22)11(20)9-7-16-14(17-12(9)18)19-5-3-15-4-6-19/h7-8,15H,2-6H2,1H3,(H,21,22)
JOHZPMXAZQZXHR-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CYP1A2(1544)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves