P5640
Prostaglandin E2
≥93% (HPLC), synthetic
Sinonimo/i:
(5Z,11α,13E,15S)-11,15-Dihydroxy-9-oxoprosta-5,13-dienoic acid, Dinoprostone, PGE2
Origine biologica
synthetic
Saggio
≥93% (HPLC)
Stato
powder
Gruppo funzionale
carboxylic acid
hydroxyl
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@@H]1CC([C@H](C/C=C\CCCC(O)=O)[C@H]1/C=C/[C@@H](O)CCCCC)=O
InChI
1S/C20H32O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h4,7,12-13,15-17,19,21,23H,2-3,5-6,8-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b7-4-,13-12+/t15-,16+,17+,19+/m0/s1
XEYBRNLFEZDVAW-ARSRFYASSA-N
Informazioni sul gene
human ... PTGER1(5731) , PTGER2(5732) , PTGER3(5733) , PTGER4(5734) , PTGIR(5739)
mouse ... Ptger1(19216) , Ptger2(19217) , Ptger3(19218) , Ptger4(19219)
Categorie correlate
Applicazioni
- Post-resolution macrophages shape long-term tissue immunity and integrity in a mouse model of pneumococcal pneumonia.: Investigating the influence of prostaglandin E2 within the resolution phase of inflammation, this study demonstrates its essential role in macrophage-mediated tissue repair and immune memory following bacterial lung infections, providing insights into immune system regulation and recovery processes (Feehan et al., 2024).
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)