Vai a
P7527
Prostaglandin E1
powder, γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
(11α,13E,15S)-11,15-Dihydroxy-9-oxoprost-13-enoic acid, Alprostadil, PGE1
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
344,00 €
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
507,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H34O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
354.48
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-017-2
Beilstein/REAXYS Number:
5294062
MDL number:
eCl@ss:
42020658
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Assay:
≥60% (HPLC)
344,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
biological source
synthetic (organic)
sterility
γ-irradiated
product line
BioXtra
assay
≥60% (HPLC)
form
powder
concentration
≥60% (HPLC)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
ethanol: 1 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1[C@H](CCCCCCC(O)=O)[C@@H](/C=C/[C@H](CCCCC)O)[C@H](O)C1
InChI
1S/C20H34O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h12-13,15-17,19,21,23H,2-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b13-12+/t15-,16+,17+,19+/m0/s1
InChI key
GMVPRGQOIOIIMI-DWKJAMRDSA-N
Application
For use in cell culture applications for the study of prostaglandin regulated cell signaling and gene regulation.
Prostaglandin E1 has been used in maintaining mice proximal tubule,[1] and NRK-52E, a rat renal epithelial cell line.
Biochem/physiol Actions
Prostaglandins mediate vasodilation and vasoconstriction, the E series of prostaglandin is a highly effective vasodilator. It is known to efficiently cause erythema. Prostaglandin E1 is considered as a potent pyretic factor, and acts through cerebral ventricles. Prostaglandin E1 is useful to prolong cardiovascular function in new born suffering from ductus-dependant congenital heart disease until surgery.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P5515P8908Y0000054
Alprostadil European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000054
Alprostadil
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
-
assay
≥60% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
product line
BioXtra
product line
-
product line
BioReagent
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
concentration
≥60% (HPLC)
concentration
-
concentration
-
concentration
-
form
powder
form
(powder to crystals)
form
powder
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Prostaglandin E1
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)