P5267
L-Proline p-nitroanilide trifluoroacetate salt
≥99% (TLC), suitable for ligand binding assays
Sinonimo/i:
N-(4-Nitrophenyl)pyrrolidine-2-carboxamide, P-pNA, Pro-pNA
About This Item
Prodotti consigliati
product name
L-Proline p-nitroanilide trifluoroacetate salt, prolyl aminopeptidase substrate
Saggio
≥99% (TLC)
Forma fisica
powder
tecniche
ligand binding assay: suitable
Colore
white to yellow
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)C(F)(F)F.[O-][N+](=O)c1ccc(NC(=O)[C@@H]2CCCN2)cc1
InChI
1S/C11H13N3O3.C2HF3O2/c15-11(10-2-1-7-12-10)13-8-3-5-9(6-4-8)14(16)17;3-2(4,5)1(6)7/h3-6,10,12H,1-2,7H2,(H,13,15);(H,6,7)/t10-;/m0./s1
KYRVEVYREUUAKH-PPHPATTJSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3