P4896
Pararosaniline acetate
Sinonimo/i:
Basic Parafuchsin, Basic Red 9, Magenta™ O
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H17N3 · C2H4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
347.41
Colour Index:
42500
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Prodotti consigliati
Punto di fusione
203 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
CC(O)=O.Nc1ccc(cc1)C(\c2ccc(N)cc2)=C3\C=CC(=N)C=C3
InChI
1S/C19H17N3.C2H4O2/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15;1-2(3)4/h1-12,20H,21-22H2;1H3,(H,3,4)
YIXIVOYGLPFDCY-UHFFFAOYSA-N
Altre note
This is the pure, principal component of mixtures commonly referred to as Basic Fuchsin.
Note legali
Magenta is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?