Documenti fondamentali
P4241
Nunc® MicroWell 96 well polystyrene plates
polystyrene, clear, conical bottom, 300 μL/well, sterile, 50/cs
Sinonimo/i:
96 multiwell plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
Scegli un formato
50 EA
144,00 €
144,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 EA
144,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.22
144,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
colorless wells
polystyrene
polystyrene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid: no
pinchbar; high flange design
Confezionamento
case of 50
Produttore/marchio commerciale
Nunc 249662
Volume massimo
300 μL
Lungh. × largh. lastra
128 mm × 86 mm
Misura
96 wells
Volume massimo del pozzetto
250 μm
Volume di lavoro pozzetto
250 μL
Colore
clear
Tipo di binding
non-treated surface
Descrizione generale
Nunc® MicroWell 96 Well Polyproylene Plates, Non-treated, Pinchbar Design
  • Standard MicroWell Plate format
  • High flange design facilitates automated handling of plates of standard 96 well format
  • Raised well rims help prevent cross contamination and evaporation
  • Standard multiwell plate format
  • Excellent optical quality
  • Lids are not supplied with this product
Applicazioni
Suitable for: Used in many fields including antibiotic screens, serological tests, storing and screening of compounds and DNA libraries
Note legali
MicroWell is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)