Documenti
M0661
Sigma-Aldrich
Piastre Nunc-Immuno con 96 pozzetti MicroWell per solidi
96 well MicroWell PolySorp® flat bottom plate, pinchbar design
Sinonimo/i:
96 microwell plates, 96 multiwell plates, 96 well microtiter plates, 96 well plates, ELISA plates, cell culture plates, immunoassay plates, tissue culture plates
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiali
flat bottom clear polystyrene wells
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid: no
Confezionamento
case of 60 ea
Produttore/marchio commerciale
Nunc 475094
Lungh. × largh. lastra
128 mm × 86 mm
Misura
96 wells
Area superficiale
2.7 cm2
Capacità totale
400 μL
Volume massimo del pozzetto
400 μm
Volume d’esercizio
350 μL
Colore
clear
Compatibilità
suitable for (quantitative/qualitative solid phase immuno assays (e.g. ELISA) and binding assays)
Tipo di binding
(PolySorp® surface)
high binding surface
Descrizione generale
Le piastre per solidi Nunc-Immuno a 96 pozzetti MicroWell sono dedicate a prove immuno quantitative e qualitative in fase solida (cioè ELISA) e prove di legame.
  • Bordi a sbalzo dei pozzetti.
  • Riproducibilità certificata del potere legante
  • Sistema di individuazione alfanumerico
  • Adatto per apparecchi standard
  • Codici a barre disponibili a richiesta
Trattamenti superficiali:
  • Trattamento superficiale PolySorp® con alta affinità per molecole di natura idrofobica.
  • Trattamento superficiale MediSorp chimicamente a mezzo fra PolySorp e MaxiSorp, favorisce un basso rumore di fondo con campioni contenenti siero.
  • Trattamento superficiale MaxiSorp con alta affinità per molecole con parti miste idrofile/idrofobe.
  • MultiSorp surface treament, high affinity to hydrophilic molecules
Note legali
MaxiSorp is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
MediSorp is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
MicroWell is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
MultiSorp is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc-Immuno is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
PolySorp is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries