P2922
Endoproteinase Glu-C from Staphylococcus aureus V8
Type XVII-B, lyophilized powder, 500-1,000 units/mg solid
Sinonimo/i:
V8 Protease
Scegli un formato
65,90 €
Scegli un formato
About This Item
65,90 €
Prodotti consigliati
Tipo
Type XVII-B
Livello qualitativo
Stato
lyophilized powder
Attività specifica
500-1,000 units/mg solid
PM
29 kDa
Purificato mediante
chromatography
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
Staphylococcus aureus subsp. aureus MW2 ... sspA(1003044)
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
LC-UV-MS workflow details teriparatide peptide mapping, including enzymatic digestion, separation conditions, and QTOF mass spectrometer identification.