Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 pkg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 120,00 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Manufacturer/tradename:
Drummond Scientific 5-000-1001-X10
Material:
glass
Packaging:
pack of 100 ea
120,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimaterial
glass
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 5-000-1001-X10
capacity
10 μL
volume range
1-10 μL
General description
Calibrated glass microcapillary pipettes with separate stainless steel plunger wires. Not damaged by dry sterilization above 400 °F (205 °C). Pipette 50% glycerol solutions accurately without aerosol formation. Single-use disposable pipette and plunger to avoid cross-contamination.
Application
Designed specifically for use in PCR work
Packaging
Package contains 100 pipettes, 100 plunger wires, and one reusable ring-style handle.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| material glass | material glass | material glass | material glass |
| manufacturer/tradename Drummond Scientific 5-000-1001-X10 | manufacturer/tradename Drummond Scientific 2-000-001 | manufacturer/tradename Drummond Scientific 5-000-1001-X | manufacturer/tradename Drummond Scientific 2-000-010 |
| packaging pack of 100 ea | packaging pack of 1, pack of 250 ea | packaging pack of 100 ea | packaging pack of 250 ea |
| volume range 1-10 μL | volume range - | volume range 1-5 μL | volume range - |
| capacity 10 μL | capacity 1-5 μL | capacity 1 - 5 μL | capacity 10 μL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Microcapillary pipettes, positive displacement
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?