Vai a
P2174
Microcapillary tube Drummond Microcaps®
capacity 50 μL
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 pkg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
32,90 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Manufacturer/tradename:
Drummond Scientific 1-000-0500/CA
Material:
glass
Packaging:
pack of 100 ea
32,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
glass
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 1-000-0500/CA
volume measuring range
accuracy: 1%
L
100 mm
capacity
50 μL
General description
  • Microcaps® microcapillary tubes are ideal for fast, safe, clean, and accurate liquid transfer of microliter volumes.
  • Made of high-quality glass - perfect for a wide range of scientific applications.
  • Precision-bore capillary tubing cut to precise lengths.
  • Capillary action fills the pipette and a squeeze of the bulb delivers the liquid.
Fast, safe, and accurate transfer of microliter volumes. Precision-bore capillary tubing cut to precise lengths. Capillary action fills the pipette and a squeeze of the bulb delivers the liquid.
Packaging
Each package contains 100 Microcaps and a pipetting bulb.
Legal Information
Microcaps is a registered trademark of Drummond Scientific Co.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P2049P1549P1674
description
capacity 50 μL
description
capacity 20 μL
description
capacity 2 μL
description
capacity 3 μL
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 1-000-0500/CA
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 1-000-0200/CA
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 1-000-0020/CA
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 1-000-0030
material
glass
material
glass
material
glass
material
glass
packaging
pack of 100 ea
packaging
pack of 100 ea
packaging
pack of 100 ea
packaging
pack of 100 ea
L
100 mm
L
64 mm
L
32 mm
L
32 mm
volume measuring range
accuracy: 1%
volume measuring range
accuracy: 1%
volume measuring range
accuracy: 1%
volume measuring range
accuracy: 1%
capacity
50 μL
capacity
20 μL
capacity
2 μL
capacity
3 μL
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)