Documenti fondamentali
P0747
Sigma-Aldrich
8-MA-cAMP
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
8-Methylaminoadenosine-3′,5′-cyclic monophosphate sodium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H14N6O6PNa
Numero CAS:
Peso molecolare:
380.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Confezionamento
pkg of 10 μmol
Colore
white
Solubilità
H2O: freely soluble
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Stringa SMILE
[Na+].CNc1nc2c(N)ncnc2n1[C@@H]3O[C@@H]4COP([O-])(=O)O[C@H]4[C@H]3O
InChI
1S/C11H15N6O6P.Na/c1-13-11-16-5-8(12)14-3-15-9(5)17(11)10-6(18)7-4(22-10)2-21-24(19,20)23-7;/h3-4,6-7,10,18H,2H2,1H3,(H,13,16)(H,19,20)(H2,12,14,15);/q;+1/p-1/t4-,6-,7-,10-;/m1./s1
PYXGPPLPPUIPRE-MCDZGGTQSA-M
Azioni biochim/fisiol
Selective cAMP-dependent protein kinase (PKA) activator. Site selective cyclic AMP analogue with similar affinity to site B of both protein kinase A type I and II. Priming analogue which acts synergistically together with analogues showing site A preference. Together with e.g. 8-piperidino cAMP, selective stimulation of type I can be achieved.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)