Vai a
P0077
Prostratin
≥98% (HPLC), PKC activator, powder
Sinonimo/i:
12-Deoxyphorbol-13-acetate, CCRIS 6292, NSC 623310
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
124,00 €
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
507,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H30O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
390.47
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
124,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Prostratin, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@@H]1C[C@]2(OC(C)=O)[C@H]([C@@H]3C=C(CO)C[C@@]4(O)[C@@H](C=C(C)C4=O)[C@@]13O)C2(C)C
InChI
1S/C22H30O6/c1-11-6-16-20(26,18(11)25)9-14(10-23)7-15-17-19(4,5)21(17,28-13(3)24)8-12(2)22(15,16)27/h6-7,12,15-17,23,26-27H,8-10H2,1-5H3/t12-,15+,16-,17-,20-,21+,22-/m1/s1
InChI key
BOJKFRKNLSCGHY-HXGSDTCMSA-N
Application
Prostratin has been used to reverse the latency of human immunodeficiency virus-1 (HIV-1) and to quantify the transcriptional activation of the long terminal repeat (LTR) in latently HIV-1-infected Jurkat (J-Lat) cell lines.
Biochem/physiol Actions
Prostratin, an unusual non-tumorigenic phorbol ester, is an activator of protein kinase C (PKC) and also an activator of nuclear factor KB (NF-KB) mediated through activation of the IKKs (IKB kinases).
Prostratin, an unusual non-tumorigenic phorbol ester, is an activator of protein kinase C (PKC) and also an activator of nuclear factor KB (NF-KB) mediated through activation of the IKKs (IKB kinases). Prostratin exhibits potent in vitro activity by inducing HIV expression in latently infected cell lines and primary cells, thus antagonizing HIV latency. Activation of PKC and NF-kB has been proposed as the mechanism of action. Prostratin also inhibits HIV entry into target cells by down-regulating CD4 and CXCR4 receptors.
Features and Benefits
This compound is featured on the PKC page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1897P8014O9890
Prostratin ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
P0077
Prostratin
NSC73306 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1897
NSC73306
5Z-7-Oxozeaenol ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
O9890
5Z-7-Oxozeaenol
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble, methanol: soluble
solubility
DMSO: >10 mg/mL
color
white
color
, yellow to light brown
color
white
color
white to off-white
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)