Documenti
8.51042
Sigma-Aldrich
HMBA
Novabiochem®
Sinonimo/i:
HMBA, 4-Hydroxymethylbenzoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H8O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥98% (TLC)
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: linker
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
Punto di fusione
183-185 °C
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C8H8O3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4,9H,5H2,(H,10,11)
WWYFPDXEIFBNKE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Base-labile, TFA-stable linker for Fmoc SPPS. Peptide release can be effected with a variety of nucleophiles to generate peptides with various C-terminal carboxy modifications.
Linkage
Replaces: 01-60-0007
Risultati analitici
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3