P0036
PP121
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-cyclopentyl-3-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
Scegli un formato
200,00 €
Scegli un formato
About This Item
200,00 €
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: >10 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Nc1ncnc2n(nc(-c3cnc4[nH]ccc4c3)c12)C5CCCC5
InChI
1S/C17H17N7/c18-15-13-14(11-7-10-5-6-19-16(10)20-8-11)23-24(12-3-1-2-4-12)17(13)22-9-21-15/h5-9,12H,1-4H2,(H,19,20)(H2,18,21,22)
NVRXTLZYXZNATH-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology