P0021
Pantoprazole sodium hydrate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
5-(difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole sodium salt hydrate, Pantozol hydrate, Protonix hydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Colore
white to off-white
Solubilità
H2O: ≥20 mg/mL
Ideatore
Novartis
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O.[Na+].COc1ccnc(CS(=O)c2nc3cc(OC(F)F)ccc3[n-]2)c1OC
InChI
1S/C16H14F2N3O4S.Na.H2O/c1-23-13-5-6-19-12(14(13)24-2)8-26(22)16-20-10-4-3-9(25-15(17)18)7-11(10)21-16;;/h3-7,15H,8H2,1-2H3;;1H2/q-1;+1;
CGJRLPRCWSHOFU-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ATP4A(495) , ATP4B(496)
Categorie correlate
Applicazioni
- as a standard in high-performance liquid chromatography (HPLC){58
- as a prazole to study its effects on prodrug activation and human immunodeficiency virus 1 (HIV-1) inhibition
- to study its effects on breast cancer resistance protein (BCRP) inhibitors in various in vitro membrane preparations from various cell lines
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1