Y0000835
Pantoprazole sodium sesquihydrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
pantoprazole
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].FC(F)Oc1cc2c(cc1)[N-]C(N2)[S](=O)Cc3nccc(c3OC)OC.O
InChI
1S/C16H16F2N3O4S.Na.H2O/c1-23-13-5-6-19-12(14(13)24-2)8-26(22)16-20-10-4-3-9(25-15(17)18)7-11(10)21-16;;/h3-7,15-16,21H,8H2,1-2H3;;1H2/q-1;+1;
QHNXIKDJFYGZTL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)