D2950000
Disulfiram
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Tetraethylthiuram disulfide, Bis(diethylthiocarbamoyl) disulfide, Bis(diethylthiocarbamyl) disulfide, Disulfiram, TETD
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
disulfiram
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
69-71 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CCN(CC)C(=S)SSC(=S)N(CC)CC
InChI
1S/C10H20N2S4/c1-5-11(6-2)9(13)15-16-10(14)12(7-3)8-4/h5-8H2,1-4H3
AUZONCFQVSMFAP-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ALDH2(217)
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti