OH30393200
Ohaus® Pen pH Meter
Model ST20M-C
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
epoxy shaft
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Ohaus® 30393200
Campo di misura della conducibilità
0.00-19.99 mS/cm
Campo di misura del pH
0.00-14 pH unit
Campo di misura della salinità
0.0-10.0 ppt
Campo di misura della temperatura
0.0-99.0 °C
Batteria
4 × 1.5 V, 200 hr life
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)