NW-5ML-B
BIOSCOT™ IVD Reagent Other Specificities & AHG
BIOSCOT™ Anti-Fya from the clone P3TIM, Human IgG Antibody, Blood Grouping Reagent
Sinonimo/i:
Anti-Fya (clone P3TIM), Blood Grouping Reagent
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Clone
P3TIM, monoclonal
Confezionamento
pkg of 5 mL
Produttore/marchio commerciale
BIOSCOT™
Condizioni di stoccaggio
do not freeze
Concentrazione
2-6 mg/mL protein (Total Protein Range)
tecniche
agglutination assay: suitable
pH
6.8-7.8
Isotipo
IgG
applicazioni
clinical testing
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months
Product formulation conforms to the requirements of the EU IVD directive.
For In Vitro use only
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2