Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 ea | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 270,00 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
41122406
270,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimanufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS28271
General description
The Heat Sealer with cutter quickly and efficiently seals polyethylene or polypropylene bags, sheets or flat tubing from 0.01 to 0.8 mm thick. The sliding blade removes excess material 19mm from the seal.
- Timing knob ensures safe sealing. Simply turn knob to set time (1-8 seconds), press handle down and remove when light indicates cycle is complete
- Heating element measures 310 mm long and is only hot when sealing
- Includes replacement part kit: two extra blades, two extra heating elements and two extra PTFE cloths
- Additional replacement part kits can be ordered separately
- Measures 86 mm W x 446 mm D x 166 mm H (closed), 450 Watt unit with a 153 cm power cord
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description AC/DC input 220 V / 230 V AC, Schuko plug | description AC/DC input 220 V / 230 V AC, UK plug | description - | description 1538 mL capacity(52 oz), pack of 500 ea |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS28271 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS28270 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS28280 | manufacturer/tradename Whirl-Pak® B01239WA |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bag heat sealer with cutter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?