O8010
Okadaic acid ammonium salt from Prorocentrum concavum
≥90% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
OA
Origine biologica
plant (Prorocentrum concavum)
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (HPLC)
Stato
solid
Colore
white
Solubilità
H2O: 0.1 mg/mL
DMSO: soluble
ethanol: soluble
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][N+]([H])([H])[H].[H][C@]1(CC[C@@H](O)[C@@]2(O[C@@H](CC(C)=C2)C(C)\C=C\[C@@]3([H])CC[C@@]4(CCC5O[C@H]([C@@H](O)C[C@H](C)C6O[C@@]7(CCCCO7)CC[C@H]6C)C(=C)[C@@H](O)[C@]5([H])O4)O3)O1)C[C@@](C)(O)C([O-])=O
InChI
1S/C44H68O13.H3N/c1-25-21-34(55-44(23-25)35(46)12-11-31(54-44)24-41(6,50)40(48)49)26(2)9-10-30-14-18-43(53-30)19-15-33-39(57-43)36(47)29(5)38(52-33)32(45)22-28(4)37-27(3)13-17-42(56-37)16-7-8-20-51-42;/h9-10,23,26-28,30-39,45-47,50H,5,7-8,11-22,24H2,1-4,6H3,(H,48,49);1H3/b10-9+;/t26-,27-,28+,30+,31+,32+,33?,34+,35-,36-,37?,38+,39-,41-,42+,43-,44-;/m1./s1
ZBOMSHVRJSJGNR-JBNKPAQWSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?