Documenti fondamentali
O4876
Sigma-Aldrich
Oligomycin
from Streptomyces diastatochromogenes, ≥90% total oligomycins basis (HPLC), powder, antibiotic
Scegli un formato
5 MG
107,00 €
25 MG
388,00 €
100 MG
1.300,00 €
250 MG
1.180,00 €
107,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
107,00 €
25 MG
388,00 €
100 MG
1.300,00 €
250 MG
1.180,00 €
About This Item
Numero CAS:
Beilstein:
7615308
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
107,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Oligomycin from Streptomyces diastatochromogenes, ≥90% total oligomycins basis (HPLC)
Saggio
≥90% total oligomycins basis (HPLC)
Stato
powder
Spettro attività antibiotica
fungi
Modalità d’azione
enzyme | inhibits
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C45H74O11/c1-12-34-17-15-13-14-16-27(4)42(51)44(11,53)43(52)32(9)40(50)31(8)39(49)30(7)38(48)26(3)18-21-37(47)54-41-29(6)35(20-19-34)55-45(33(41)10)23-22-25(2)36(56-45)24-28(5)46/h13-15,17-18,21,25-36,38,40-42,46,48,50-51,53H,12,16,19-20,22-24H2,1-11H3/b14-13+,17-15-,21-18+
MNULEGDCPYONBU-ZUSSGZTJSA-N
Descrizione generale
Chemical structure: macrolide
Applicazioni
Oligomycin from Streptomyces diastatochromogenes is used:
  • in the inhibition of mitochondrial ATP production Leigh syndrome (LS) cells.[1]
  • in ATP-linked respiration and maximal capacity respiration assay in astrocytes.[2]
  • in measurement of oxygen consumption rate (OCR) and extracellular acidification rates in breast cancer cell lines.[3]
Azioni biochim/fisiol
Oligomycin belongs to the macrolide group of antibiotics.[4] It inhibits mitochondrial ATP-synthase enzyme and phosphoryl group transfer.[5] Oligomycin interacts with ATP synthase subunit-c in the Fo portion and impairs proton transport.[6]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Oligomycin, inhibitor of the F 0 part of H+-ATP-synthase, suppresses the TNF-induced apoptosis
Shchepina LA, et al.
Oncogene, 21(53), 8149-8149 (2002)
Oligomycin frames a common drug-binding site in the ATP synthase
Symersky J, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 109(35), 13961-13965 (2012)
Drug screening identifies Sigma-1-Receptor as a target for the therapy of VWM leukodystrophy
Atzmon A, et al.
Frontiers in Molecular Neuroscience, 11 (2018)
Synthesis and cytotoxicity of oligomycin A derivatives modified in the side chain
Lysenkova LN, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 21(11), 2918-2924 (2013)
LATS1 and LATS2 suppress breast cancer progression by maintaining cell identity and metabolic state
Furth N, et al.
Life science alliance, 1(5), e201800171-e201800171 (2018)
Articoli
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
Domande
  1. What is the molecular weight of this compound mixture
    1 risposta
    1. This product is a mixture of oligomycin's A, B, and C. The molecular weight of each is as follows: :
      Oligomycin A = 791 g/mol (approximately 65%)
      Oligomycin B = 805.1 g/mol (amount not determined)
      Oligomycin C = 775.1 g/mol (amount not determined)
      Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/165/401/o4876pis.pdf