N8784
Norcantharidin
solid
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
Stringa SMILE
O=C1OC(=O)C2C3CCC(O3)C12
InChI
1S/C8H8O4/c9-7-5-3-1-2-4(11-3)6(5)8(10)12-7/h3-6H,1-2H2
JAABVEXCGCXWRR-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... PPP2R5A(5525)
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)