N5254
Neuraminidase Agarose from Clostridium perfringens (C. welchii)
Type VI-A, ammonium sulfate suspension
Sinonimo/i:
Acylneuraminyl hydrolase, Receptor-destroying enzyme, Sialidase
Scegli un formato
319,00 €
Scegli un formato
About This Item
319,00 €
Prodotti consigliati
Tipo
Type VI-A
Stato
ammonium sulfate suspension
Attività specifica
20-60 units/g agarose
Grado di funzionalizzazione
0.6-1.8 units per mL gel
20-60 units per g agarose
Matrice
beaded agarose
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Definizione di unità
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Understand sialic acid structure, function, signaling, and modifications. Easily find products for sialic acid research.