Vai a
M8639
2′-(4-Methylumbelliferyl)-α-D-N-acetylneuraminic acid sodium salt hydrate
fluorogenic, ≥95% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-α-D-neuraminic acid sodium salt hydrate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
62,00 €
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
141,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
496,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H24NNaO11 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
489.41 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
62,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
2′-(4-Methylumbelliferyl)-α-D-N-acetylneuraminic acid sodium salt hydrate, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[H]C(O)(CO)[C@]([H])(O)[C@@H]1OC(C[C@H](O)[C@H]1NC(C)=O)(Oc2ccc3C(C)=CC(=O)Oc3c2)C(=O)O[Na]
InChI
1S/C21H25NO11.Na.H2O/c1-9-5-16(27)31-15-6-11(3-4-12(9)15)32-21(20(29)30)7-13(25)17(22-10(2)24)19(33-21)18(28)14(26)8-23;;/h3-6,13-14,17-19,23,25-26,28H,7-8H2,1-2H3,(H,22,24)(H,29,30);;1H2/q;+1;/p-1/t13-,14?,17+,18?,19+,21+;;/m0../s1
InChI key
NSQMRVBWXQQIKF-NVRWCLOTSA-M
Biochem/physiol Actions
Substrate for fluorometric assay of neuraminidase. Used for fluorescent staining of sialidases in PAGE.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
68903M9763M7008
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
solubility
-
solubility
DMF: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Is it possible to reconstitute item M8639, 2′-(4-Methylumbelliferyl)-α-D-N-acetylneuraminic acid sodium salt hydrate, in distilled water?
    1 risposta
    1. It is acceptable to reconstitute it in distilled water.