11080725001
Roche
Neuraminidase (Sialidase)
from Vibrio cholerae
Sinonimo/i:
Salidase
Scegli un formato
158,00 €
Scegli un formato
About This Item
158,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
Vibrio cholerae
Livello qualitativo
Stato
solution
PM
~95 kDa
Confezionamento
pkg of 1 U
Produttore/marchio commerciale
Roche
pH ottimale
5.5-6.2
Compatibilità
suitable for ELISA applications
applicazioni
life science and biopharma
sample preparation
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Definizione di unità
10 mM N-acetyl-neuraminosyl-D-lactose, 50 mM sodium acetate, 4 mM calcium chloride, bovine serum albumin, 100 μg/ml, pH 5.5. The activity is determined by measuring the released D-lactose using the β-galactosidase/galactose dehydrogenase method. Under the same conditions, 1 μmol N-acetylneuraminic acid per min is split off from human acid α1-glycoprotein (10 mg/ml incubation mixture) by 1 U neuraminidase. Released N-acetyl-neuraminic acid can be determined using, for example, the thiobarbituric acid method.
Stato fisico
Note: The serum used for this preparation was tested for HBs antigen and for the presence of antibodies to HIV-1, HIV-2, HCV, and found to be negative, according to the current quality control procedures.
Altre note
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Neuraminidase can be used to cleave sialic acids from proteins. In this protocol, the enzyme from Vibrio cholerae is used on fixed cells.