Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 162,00 € |
10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 277,00 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 550,00 € |
Informazioni su questo articolo
162,00 €
biological source
synthetic (organic)
assay
≥93% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D 40.8 to 51.0 °, c = 0.66% (w/v) in water
color
white
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)C=C(O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO)C(O)=O
InChI
1S/C11H17NO8/c1-4(14)12-8-5(15)2-7(11(18)19)20-10(8)9(17)6(16)3-13/h2,5-6,8-10,13,15-17H,3H2,1H3,(H,12,14)(H,18,19)/t5-,6+,8+,9+,10+/m0/s1
InChI key
JINJZWSZQKHCIP-UFGQHTETSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥93% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (titration) | assay ≥93% (HPLC) |
| biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source synthetic (organic) | biological source - |
| Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| solubility H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless | solubility water: ≥10 mg/mL | solubility 1 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow |
| form powder | form solid | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. −20°C |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?