N4751
Nicotinuric acid
Sinonimo/i:
Nicotinylglycine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (with NaOH, titration)
Forma fisica
powder
Colore
white
Stringa SMILE
OC(=O)CNC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C8H8N2O3/c11-7(12)5-10-8(13)6-2-1-3-9-4-6/h1-4H,5H2,(H,10,13)(H,11,12)
ZBSGKPYXQINNGF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3