Vai a
C7629
L-Citrulline
≥98% (TLC)
Sinonimo/i:
(S)-2-Amino-5-ureidopentanoic acid, L-2-Amino-5-ureidovaleric acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
34,90 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
55,10 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
67,90 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
204,00 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
604,00 €
500 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
2.440,00 €
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
3.400,00 €
2.550,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H13N3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.19
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
206-759-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1725416
34,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
L-Citrulline, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
application(s)
detection
SMILES string
N[C@@H](CCCNC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H13N3O3/c7-4(5(10)11)2-1-3-9-6(8)12/h4H,1-3,7H2,(H,10,11)(H3,8,9,12)/t4-/m0/s1
InChI key
RHGKLRLOHDJJDR-BYPYZUCNSA-N
Application
L-Citrulline has been used in ultra-performance liquid chromatography to validate, metabolites involved in the coordination of metamorphic processes.
Biochem/physiol Actions
Intermediate in the production of nitric oxide from L-arginine by NO synthetase.
L-Citrulline, when orally administered is found to ameliorate the condition of sickle cell disease in humans. L-citrulline can be a replacement for L-arginine administration in case of defective NO synthetase. L-Citrulline supplementation is found to fulfill the purpose of NO-dependent signaling.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
27505748935734187
L-Citrulline ≥98% (TLC)
Sigma-Aldrich
C7629
L-Citrulline
D-Citrulline ≥99.0%
Sigma-Aldrich
27505
D-Citrulline
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99.0%
assay
97% (CP)
assay
98% (CP)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
color
white to off-white
color
-
color
-
color
-
application(s)
detection
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
application(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Citrulline
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf