Documenti fondamentali
N3911
Sigma-Aldrich
NBI 27914
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
5-Chloro-4-(N-(cyclopropyl)methyl-N-propylamino)-2-methyl-6-(2,4,6-trichlorophenyl)aminopyridine
Scegli un formato
10 MG
91,00 €
91,00 €
Prezzo di listino130,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
91,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H20Cl4N4
Numero CAS:
Peso molecolare:
434.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
91,00 €
Prezzo di listino130,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Colore
white
Solubilità
DMSO: >20 mg/mL at 60 °C
H2O: insoluble
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCN(CC1CC1)c2nc(C)nc(Nc3c(Cl)cc(Cl)cc3Cl)c2Cl
InChI
1S/C18H20Cl4N4/c1-3-6-26(9-11-4-5-11)18-15(22)17(23-10(2)24-18)25-16-13(20)7-12(19)8-14(16)21/h7-8,11H,3-6,9H2,1-2H3,(H,23,24,25)
KNADXBVKFAUMCR-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CRHR1(1394)
Applicazioni
NBI 27914 has been used as acorticotropin-releasing hormone receptor (CRHR1) antagonist:
  • to study its effects on steroidogenic gene expression in GD15 mouse testis [1]
  • to study its effects on amyloid β production [2]
  • to study its effects on neurogenic activity of neural stem cells in the adult hippocampus [3]
Azioni biochim/fisiol
NBI 27914 is a CRF1 corticotropin-releasing factor receptor antagonist.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A transcriptome-wide screen for mRNAs enriched in fetal Leydig cells: CRHR1 agonism stimulates rat and mouse fetal testis steroidogenesis
McDowell E N, et al.
PLoS ONE, 7(10), e47359-e47359 (2012)
CRH Promotes the Neurogenic Activity of Neural Stem Cells in the Adult Hippocampus
Koutmani Y, et al.
Testing, 29(4), 932-945 (2019)
The stress response neuropeptide CRF increases amyloid-beta production by regulating gamma-secretase activity
Park H J, et al.
The Embo Journal, 34(12), 1674-1686 (2015)
Takatoshi Kasai et al.
Cell reports, 30(1), 18-24 (2020-01-09)
The pituitary is a major hormone center that secretes systemic hormones responding to hypothalamus-derived-releasing hormones. Previously, we reported the independent pituitary induction and hypothalamic differentiation of human embryonic stem cells (ESCs). Here, a functional hypothalamic-pituitary unit is generated using human