Documenti fondamentali
C0961
Sigma-Aldrich
Corticotropin Releasing Factor Fragment 6-33 human, rat
≥97% (HPLC)
Scegli un formato
0.5 MG
348,00 €
348,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
0.5 MG
348,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C141H231N41O43S
Numero CAS:
Peso molecolare:
3220.66
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.32
348,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
powder
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](Cc2c[nH]cn2)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CCSC)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](Cc3c[nH]cn3)C(=O)N[C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C141H231N41O43S/c1-23-72(16)109(145)136(221)179-100(61-183)135(220)174-93(52-68(8)9)129(214)176-99(58-108(195)196)133(218)173-95(54-70(12)13)134(219)182-111(77(21)185)138(223)178-96(55-78-29-25-24-26-30-78)130(215)175-98(57-80-60-151-64-155-80)131(216)172-92(51-67(6)7)128(213)171-91(50-66(4)5)126(211)163-82(32-28-47-153-141(148)149)119(204)166-88(38-44-107(193)194)124(209)181-110(71(14)15)137(222)177-94(53-69(10)11)127(212)167-87(37-43-106(191)192)122(207)168-89(45-48-226-22)118(203)158-73(17)112(197)160-81(31-27-46-152-140(146)147)116(201)156-74(18)113(198)162-86(36-42-105(189)190)121(206)165-85(35-41-104(144)188)123(208)170-90(49-65(2)3)125(210)159-75(19)114(199)161-84(34-40-103(143)187)120(205)164-83(33-39-102(142)186)117(202)157-76(20)115(200)169-97(56-79-59-150-63-154-79)132(217)180-101(62-184)139(224)225/h24-26,29-30,59-60,63-77,81-101,109-111,183-185H,23,27-28,31-58,61-62,145H2,1-22H3,(H2,142,186)(H2,143,187)(H2,144,188)(H,150,154)(H,151,155)(H,156,201)(H,157,202)(H,158,203)(H,159,210)(H,160,197)(H,161,199)(H,162,198)(H,163,211)(H,164,205)(H,165,206)(H,166,204)(H,167,212)(H,168,207)(H,169,200)(H,170,208)(H,171,213)(H,172,216)(H,173,218)(H,174,220)(H,175,215)(H,176,214)(H,177,222)(H,178,223)(H,179,221)(H,180,217)(H,181,209)(H,182,219)(H,189,190)(H,191,192)(H,193,194)(H,195,196)(H,224,225)(H4,146,147,152)(H4,148,149,153)/t72-,73-,74-,75-,76-,77+,81-,82-,83-,84-,85-,86-,87-,88-,89-,90-,91-,92-,93-,94-,95-,96-,97-,98-,99-,100-,101-,109-,110-,111-/m0/s1
XHHPINGDTRCKNN-QZXFXOMNSA-N
Informazioni sul gene
human ... CRH(1392)
Amino Acid Sequence
Ile-Ser-Leu-Asp-Leu-Thr-Phe-His-Leu-Leu-Arg-Glu-Val-Leu-Glu-Met-Ala-Arg-Ala-Glu-Gln-Leu-Ala-Gln-Gln-Ala-His-Ser
Azioni biochim/fisiol
CRF fragment that binds with high affinity to the CRF binding protein (CRF-BP) but has low affinity for the CRF receptor. Displaces CRF from CRF-BP.
Altre note
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
S C Heinrichs et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 93(26), 15475-15480 (1996-12-24)
Elevation of the neuropeptide corticotropin-releasing factor (CRF) in the brain is associated with a reduction of food intake and body weight gain in normal and obese animals. A protein that binds CRF and the related peptide, urocortin, with high affinity
D P Behan et al.
Molecular psychiatry, 1(4), 265-277 (1996-09-01)
The actions of CRF in the brain and in the periphery are mediated through multiple binding sites. There are three receptors, CRF1, CRF2 alpha and CRF2 beta, which encode 411, 415 and 431 amino acid proteins and transduce signals via