Vai a
C2917
Corticotropin Releasing Factor Antagonist
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
α-Helical CRF (9-41), α-Helical corticotropin releasing factor fragment (9-41)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
0.1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
132,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C166H274N46O53S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
3826.36
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.32
MDL number:
132,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CRH(1392)
mouse ... CRH(12918)
rat ... CRH(81648)
Biochem/physiol Actions
Exhibits 10-fold higher affinity for rat CRF receptors over human CRF receptors.
The corticotropin releasing factor (CRF) antagonist α-helical CRF [9-41] exhibits 10-fold higher affinity for rat CRF receptors over human CRF receptors. It has been used to elucidate the role of CRF in various physiological systems. In colonic epithelium, it abolishes CRF-induced changes in ion secretion, and significantly inhibits CRF-stimulated conductance. It antagonizes the CRF-induced proinflammatory degranulation of perivascular mast cells that are activated in response to acute psychological stress and CRF secretion.
Other Notes
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C3042C3167A4933
Astressin ≥90% (HPLC)
Sigma-Aldrich
A4933
Astressin
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CRH(1392)
mouse ... CRH(12918)
rat ... CRH(81648)
Gene Information
human ... CRH(1392)
Gene Information
-
Gene Information
human ... CRH(1392)
mouse ... CRH(12918)
rat ... CRH(81648)
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)