N3893
Anti-Nitric Oxide Synthase, Endothelial (1185-1205) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-eNOS
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 135 kDa
Reattività contro le specie
bovine, mouse, rat, human
tecniche
immunohistochemistry (frozen sections): 1:100 using acetone-fixed, frozen tissue sections of mouse heart
microarray: suitable
western blot: 1:10,000 using bovine lung endothelial cell extract
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NOS3(4846)
mouse ... Nos3(18127)
rat ... Nos3(24600)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)