N2783
Nitric Oxide Synthase, Inducible from mouse
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Inducible Nitric Oxide Synthase, NOS II, iNOS, macNOS
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in E. coli
Livello qualitativo
Forma fisica
buffered aqueous solution
Attività specifica
≥4.0 units/mg protein
PM
130 kDa (homodimer)
130 kDa (subunit, homodimer)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
mouse ... Nos2(18126)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
WGK 3
early lactation in water buffalo dams
Articoli
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.