Documenti
482777
Sigma-Aldrich
Nitric Oxide Synthase, Inducible, Mouse, Recombinant, E. coli
Sinonimo/i:
Inducible Nitric Oxide Synthase, iNOS, Mouse, Recombinant
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
Ricombinante
expressed in E. coli
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Attività specifica
≥2.9 units/mg protein
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
Recombinant, mouse inducible NOS expression in E. coli.
Confezionamento
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Attenzione
Toxicity: Harmful (C)
Definizione di unità
One unit is defined as the amount of enzyme that will produce 1.0 nmol nitric oxide per min at 37°C, pH 7.4.
Stato fisico
In 50 mM HEPES, 10% glycerol, pH 7.4.
Ricostituzione
Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C).
Altre note
Stevens-Truss, R., and Marletta, M.A. 1995. Biochemistry 34, 15638.
Hevel, J.M., and Marletta, M.A. 1994. Methods Enzymol. 233, 250.
Marletta, M.A. 1994. J. Med. Chem. 37, 1899.
White, K.A., and Marletta, M.A. 1992. Biochemistry 31, 6627.
Hevel, J.M., et al. 1991. J. Biol. Chem. 266, 22789.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1