N3643
NZCYM Broth
Powder microbial growth medium
Sinonimo/i:
Broth medium
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for molecular biology
Sterilità
non-sterile
Forma fisica
powder
Composizione
Casamino Acids, 1 g/L
MgSO4, 0.98 g/L
NaCL, 5 g/L
Tryptone, 10 g/L
Yeast extract, 5 g/L
tecniche
microbiological culture: suitable
pH
6.8-7.2(2.2% solution)
applicazioni
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
room temp
Compatibilità
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Standard formulation
- Convenient package sizes
- A budget-friendly alternative to liquid
Ricostituzione
Sostituito da
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
General protocols for growth of competent cells in microbial medium.