N2881
4-Nitrophenyl phenylphosphonate
adenosine receptor agonist, 5′-Nucleotide Phosphodiesterase substrate
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
powder
Solubilità
acetone: 50 mg/mL, clear, faintly yellow
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OP(=O)(Oc1ccc(cc1)N(=O)=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10NO5P/c14-13(15)10-6-8-11(9-7-10)18-19(16,17)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,(H,16,17)
NRGZTHQFAQCJCQ-UHFFFAOYSA-N
Substrati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)