N1790
Naftifine hydrochloride
Sinonimo/i:
Naftifine HCL
Scegli un formato
209,30 €
Prezzo di listino299,00 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
209,30 €
Prezzo di listino299,00 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Saggio
≥99%
Stato
powder
Solubilità
ethanol: soluble 50 mg/mL
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
fungi
yeast
Modalità d’azione
cell wall synthesis | interferes
enzyme | inhibits
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.CN(C\C=C\c1ccccc1)Cc2cccc3ccccc23
InChI
1S/C21H21N.ClH/c1-22(16-8-11-18-9-3-2-4-10-18)17-20-14-7-13-19-12-5-6-15-21(19)20;/h2-15H,16-17H2,1H3;1H/b11-8+;
OLUNPKFOFGZHRT-YGCVIUNWSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)