Documenti
N1655
Sigma-Aldrich
Peptone
Sinonimo/i:
Peptone from casein
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.61
Origine biologica
bovine milk (casein)
Forma fisica
solid
Tenore di azoto
~6.3% amino, ~13.2% total
Note legali
N-Z-Amine is a registered trademark of Kerry Group
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Peptone suitable for microbiology, Nitrogen source in culture media
Millipore
22090
Peptone